Learn More
Cytiva Columnas de alto rendimiento HiTrap™ Blue
Código de producto. 11758448 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Caudal:
<20 ml/min
<4 ml/min.
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Diámetro interior (métrico):
0,7cm
1,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11758448 1 x 5 ml <20 ml/min 5 ml 1,6cm cada uno
10084734 5 x 1 ml <4 ml/min. 1 ml 0,7cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11758448 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17041301
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la purificación de albúmina, enzimas como NAD+ y NADP+, factores de coagulación, interferones y proteínas relacionadas
  • Preempaquetado con medio de alto rendimiento Blue Sepharose
  • Cibacron Blue F3G-A, ligando, se une covalentemente al medio 6 % de agarosa
  • Estable sobre el rango de pH de 4 a 12 para su uso y de 3 a 13 para limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 x 5 ml
Caudal <20 ml/min
Tamaño de partículas 34 μm
Para utilizar con (equipo) Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC
Volumen del lecho 5 ml
Tipo de producto Azul HP Columnas
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de una amplia gama de biomoléculas, incluida albúmina, interferón, una amplia gama de enzimas dependientes de nucleótidos, macroglobulina alfa2, factores de coagulación y proteínas relacionadas
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Tipo de ligando Medio de 4 mg de Cibacron Blue F3G-A/ml
Material Polipropileno
Presión máxima 42psi
Intervalo de pH De 4 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Tipo de muestra Albúmina, interferón, enzimas dependientes de nucleótidos, a2-macroglobulina, factores de coagulación y proteínas relacionadas
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • hitrap blue HP 5ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol