Learn More
Cytiva Columnas de AVB Sepharose™ HiTrap™
Código de producto. 11595784 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 × 1 ml
Diámetro interior (métrico):
7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11595784 5 × 1 ml 7 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 11595784 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28411211
 Artículo restringido
En stock
Permiten la purificación de los virus adenoasociados (AVV) en un solo paso con resultados de alta pureza y excelentes rendimientos. Las columnas de AVB Sepharose ™ Cytiva HiTrap™ están preempaquetadas con un medio de cromatografía de afinidad (resina) para que sean fáciles de usar en combinación con una jeringa, una bomba o un sistema cromatográfico.
La VB Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad diseñada para la purificación de virus adenoasociados (AAV). Permiten la purificación de los virus adenoasociados en un solo paso con resultados de alta pureza y excelentes rendimientos.
  • Purificación en un solo paso de los virus adenoasociados
  • Resina de afinidad con alta selectividad y baja adherencia de fondo
  • Gran superficie para aumentar la capacidad
  • Columnas HiTrap preempaquetadas para un funcionamiento sencillo con jeringas, bombas o sistemas cromatográficos
La AVB Sepharose de alto rendimiento ha demostrado afinidad con los virus adenoasociados de las subclases 1, 2, 3 y 5.
  • Se espera que tenga afinidad con la mayoría de los otras subclases de virus adenoasociados
  • El ligando es un fragmento 14 kD de un anticuerpo de cadena única expresado en la levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 × 1 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados
Para utilizar con (aplicación) Purificación en un solo paso de virus adenoasociados
Requisitos de almacenamiento Almacenar la columna preempaquetada a una temperatura de 4 °C a 30 °C en etanol al 20 % y el medio, de 4 °C a 8 °C en etanol al 20 %.
Capacidad de unión >10 ▿12 copias génicas/ml Medición de cromatografíaμ m
Tipo de producto Columnas HP de AVB Sepharose HiTrap
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Caudal < 150 cm/h
Tamaño de partículas 24 a 44 μm
Altura del lecho (métrico) 25 mm
Material Polipropileno
Presión máxima 70 psi (5 bar)
Matriz Agarosa entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 10
Volumen del lecho (métrico) 1 ml
Tipo de ligando Proteína 14kD recombinante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol