Learn More
Cytiva Reducción de IgG y albúmina HiTrap
Código de producto. 11711417 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11711417 25 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 11711417 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28946603
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2027
La reducción de IgG y albúmina HiTrap son columnas preempaquetadas para la reducción de albúmina e IgG de suero y plasma humanos. Las columnas están preempaquetadas con medios basados en SefaroseTM de alto rendimiento con afinidad por la albúmina sérica h
  • La reducción de IgG y albúmina HiTrap es una columna preempaquetada para la reducción de albúmina e IgG de suero y plasma humanos.
  • La columna de reducción de IgG y albúmina HiTrap proporciona un procesamiento rápido y sencillo en un formato práctico para la manipulación de grandes volúmenes ∼de muestras (μ 150 μl) mediante un sistema de cromatografía líquida o manualmente mediante una jeringa.
  • Las columnas están preempaquetadas con medios basados en Sefarose de alto rendimiento con afinidad por la albúmina sérica humana (HSA) y la IgG.
  • Alta capacidad de reducción, elimina > 95 % de HSA y > 90 % de IgG, con alta reproducibilidad.
  • Procedimiento simple y rápido.
  • La eliminación de albúmina y de IgG permite incluir una mayor carga de proteínas menos abundantes en el análisis y la detección de más proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7 mm
Caudal <4 ml/min
Longitud (métrico) 25 mm
Tipo de ligando Fragmento de proteína G recombinante y HAS de unión de proteínas recombinantes
Tamaño de partículas 34 μm
pH De 3 a 9
Volumen (métrico) 1 ml
Con desactivación terminal No
Material Polipropileno
Tipo de producto Cartucho protector
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiTrap Albumin & IgG Depletion
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.