Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento HisTrap™
Código de producto. 10431065 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Diámetro interior (métrico):
7 mm
7 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 ML
25 ML
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10431065 5 x 1 ml 7 mm 5 ML
11763209 1 x 5 mL 16 mm 1 ML
11773209 5 x 5 mL 16 mm 25 ML
15167956 1 mL 7 mm 1 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10431065 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17524701
 Artículo restringido
En stock
Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de células homogeneizadas no aclaradas. Cytiva HisTrap™ HP Las columnas preempaquetadas están preempaquetadas con Ni Sepharose™ Alto rendimiento y diseñado para la purificación simple y de alta resolución de proteínas marcadas con histidina mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC).
  • Preenvasado con Ni Sepharose™ Medio de alto rendimiento
  • Fuga insignificante de iones de níquel
  • Presión máxima: 3 bar
  • Material de la columna: polipropileno
  • Columnas de 1 y 5 ml
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Funcionamiento manual con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatográfico
Medios
  • Matriz: agarosa reticulada al 6 %
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: 4mL/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: 5mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,2 in
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Descripción HisTrap HP son columnas IMAC cargadas de níquel para la purificación de proteínas etiquetadas con His de alta resolución con una alta capacidad de unión para una recuperación maximizada.
Caudal 4 mL/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo Columna preempacada
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HisTrap HP, 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Nickel