Learn More
Descrizione
- Preempaquetado con medios precargados de Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
- Material de la columna: polipropileno
- Dimensiones del lecho: 16 × 25mm
- Velocidad del flujo: <20 ml/min
- Capacidad de unión de proteínas de ∽40 mg/ml de medios con fuga insignificante de iones de níquel
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Funcionamiento sencillo con jeringa, bomba perstáltica o sistema cromatográfico
- Las columnas pueden estar conectadas en serie para aumentar la capacidad
Medio
- Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
Specifica
Specifica
| Volumen del lecho | 5 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,6 in |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Descripción | HisTrap FF es una columna lista para su uso, preempaquetada con Ni Sepharose 6 Fast Flow para la purificación preparativa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC). |
| Caudal | <20 mL/min |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
| Presión máx. de funcionamiento | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HisTrap FF, 1 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?