Learn More
R&D Systems™ Histozyme
Código de producto. 31851581 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Código de producto. Cantidad
31851581 15 mL
1 options
Código de producto. 31851581 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP350106
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Línea de productos Novus
Cantidad 15 mL
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin