missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3, p Thr3 Antibody (RM159), Novus Biologicals™

Código de producto. 18604609 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18604609 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18604609 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261546

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Histone H3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM159
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 μg/mL-1 μg/mL, ELISA 0.2 μg/mL - 1 μg/mL, Immunohistochemistry 0.5 μg/mL - 2 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 μg/mL - 2 μg/mL, Multiplex Immunoassay 0.1 μg/mL - 1 μg/mL
Formulación 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gen H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3T3p, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This Histone H3 [p Thr3] antibody (RM159) was raised against a phospho-peptide corresponding to Histone H3 [p Thr3]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126961
Especies diana Human, Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.