Learn More
Histone H3, Dimethyl Lys4 Antibody (RM135), R&D Systems™
Código de producto. 18621397 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621397 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18621397 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261540
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP), Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone H3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay, Multiplex
Clasificación Monoclonal
Clon RM135
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.02 μg/mL - 0.2 μg/mL, ELISA 0.2 μg/mL - 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL - 2 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1ug-5 μg, Multiplex Immunoassay 0.1 μg/mL - 0.5 μg/mL
Formulación 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gen H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K4Me2, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This Histone H3 [Dimethyl Lys4] antibody (RM135) was raised against a dimethyl-peptide corresponding to Histone H3 [Dimethyl Lys4]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126961
Especies diana Human, Vertebrates
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus