Learn More
Histone H3.3A Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18607975 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607975 100 μg 100 microlitros
18672666 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18607975 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298769100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.44€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Histone H3.3A Polyclonal specifically detects Histone H3.3A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Histone H3.3A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen H3 histone, family 3A, H3.3AH3F3H3F3B, H3.3B, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human Histone H3.3A.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3020
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus