Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733087 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733087 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733087 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7679A
Sheep Polyclonal Antibody
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Polyclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Histone Deacetylase 2/HDAC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Histone Deacetylase 2/HDAC2, Pro386-Pro488, Accession # Q92769
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3066
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG