Descripción
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Histamine N-Methyltransferase/HNMT |
| Aplicaciones | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Alias de gen | EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| ID de gen (Entrez) | 3176 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Mostrar más |