Descripción
HIST1H2AB Polyclonal specifically detects HIST1H2AB in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIST1H2AB |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | histone H2A type 1-B/E, H2A/m, H2AFM, histone cluster 1, H2ab |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human HIST1H2AB. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |