Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de cromatografía de Ni-NTA HisPur™, 1 ml
Código de producto. 11832114 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 mL
5 cartuchos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11832114 5 cartuchos paquete de 5
11842114 2 x 5 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Código de producto. 11832114 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90098
Edge
Para recibir el descuento, los clientes deben comprar 2 unidades del mismo producto al precio de lista en un solo pedido para obtener un 30 % de descuento. No hay límite en los múltiplos de 2 que los clientes pueden comprar.
Purifique proteínas de fusión recombinante etiquetadas con His que utilizan gránulos, columnas de centrifugación y placas de quelantes metálicos de níquel-NTA (ácido nitrilotriacético) de alta capacidad.
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.
La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por mililitro de resina
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Compatible: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
  • Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
  • Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar el producto a una temperatura entre 4 °C y 8 °C. No la congele.
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 5 cartuchos
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Cartucho de cromatografía
Fase estacionaria Níquel divalente, quelato metálico
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa