Learn More
Cytiva Columna HisPrep
Código de producto. 10267934 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10267934 20 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10267934 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28936551
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Optimizar la purificación de proteínas recombinantes marcadas con histidina. Cytiva Life Sciences™ HisPrep La columna es una columna lista para usar que ofrece una purificación a gran escala conveniente de proteínas marcadas con histidina.
  • Optimizado para la purificación de ampliación conveniente de proteínas marcadas con histidina
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Fuga insignificante de Ni2+
  • Volumen del lecho: 20 ml
  • Alta capacidad de unión
  • Formato HiPrep empaquetado práctico y que ahorra tiempo precargada con medio Ni Sepharose 6 de flujo rápido
  • Medios:
  • Medios BioProcess
  • Tamaño medio de partícula de 90 μm
  • Matriz de agarosa entrecruzada al 6 %
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH 3-121
  • Capacidad de iones metálicos, medio de ∽15μ mol Ni2+™/ml
  • Tres años de vida útil
  • Estable en tampones acuosos de uso común - 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M urea3
  • Columna:
  • El diámetro interior es de 16 mm
  • El material de la tornillería de la columna y el tubo es de polipropileno y el soporte del lecho es polimetilmetacrilato
  • Filtro de soporte del lecho
  • Dimensiones del lecho: 16 x 100 mm
  • Velocidad de caudal de <10 ml/min1
  • Velocidad de flujo de <300 cm/h
  • Presión 1,5 bar máx.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal < 10 ml/min
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1,6 cm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad Cada uno
compliance-icons
Nombre del producto
  • HisPrep FF 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel