Learn More
Cytiva Columnas IEX de alto rendimiento HiScreen™ Q Sepharose™ y SP Sepharose™
Código de producto. 10397509 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
HiScreen Q Sepharose HP Columna
HiScreen SP Sepharose HP Columna
Tipo de ligando:
Amina cuaternaria
Sulfopropyl
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 4 a 13
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tipo de ligando Intervalo de pH unitSize
10397509 HiScreen Q Sepharose HP Columna Amina cuaternaria De 2 a 12 cada uno
10870911 HiScreen SP Sepharose HP Columna Sulfopropyl De 4 a 13 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397509 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28950511
Diseñado para la optimización de métodos y la detección de parámetros
  • Columnas listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos y el filtrado de parámetros
  • Matriz de agarosa altamente reticulada con un tamaño de perla promedio de 34 μµm
  • Altura del lecho de 10 cm diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para lograr una altura de cama de 20 cm.
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Resultados reproducibles, escalables a BioProcess columnas rellenas con el mismo medio cromatográfico utilizando la misma velocidad de fluido lineal
  • Dimensión de la cama: 7,7 × 100 mm
  • Matriz: perlas de agarosa reticuladas al 6%
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Velocidad máxima de flujo: < 150 cm/hora.
  • Material (hardware de columna y tubo de columna): polipropileno
  • ID de columna: 7,7 mm
  • Velocidad de flujo: < 150 cm/hora.
HiScreen Q HP
  • Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl₃ / mL
  • Ligando: aminas cuaternarias
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de aniones fuerte
HiScreen SP HP
  • Capacidad iónica: 0,15 a 0,20 mmol Cl₃ / mL
  • Ligando: sulfopropil
  • Tipo de intercambiador de iones: intercambiador de cationes fuerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 8 M de urea, 6 M de guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS al 2 %
Tipo de producto HiScreen Q Sepharose HP Columna
Volumen del lecho 4.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 7,7mm
Cantidad 1 x 4.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 150 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna de intercambio de iones
Para utilizar con (aplicación) Optimización y detección de parámetros, cromatografía de intercambio iónico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hiscreen Q HP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / manipulación / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol