Learn More
Cytiva HiScreen Fenil FF (High Sub)
Código de producto. 10353310 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
7,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10353310 7,7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10353310 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28926988
Las columnas HiScreen Fenil FF (High Sub) están preempaquetadas con medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) Fast Flow Fenil Sepharose 6 Las columnas son una excelente opción para la optimización de métodos y el cribado de parámetros.
  • El fenil Sepharose 6 Fast Flow es un medio HIC aromático estándar bien establecido para la captura y purificación intermedia que requiere una hidrofobicidad baja a media. Dos niveles de sustitución ayudan a encontrar una selectividad y una capacidad de unión óptima para una aplicación dada.
  • Columnas preempaquetadas y listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos.
  • La altura del lecho 10 cm de las columnas HiScreen está diseñada para permitir la optimización del método y la detección de parámetros.
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm.
  • El pequeño volumen de lecho proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones.
  • Resultados reproducibles, escalables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio utilizando la misma velocidad lineal de fluido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiScreen Fenil FF (High Sub)
Volumen del lecho 4,7
Diámetro interior (métrico) 7,7 mm
Caudal Menos de 450 cm/h
Presión máxima 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 20 % de etanol o 0,01 M de NaOH
Tipo de columna Columna HIC
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de interacción hidrófoba
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Phenyl FF (high sub)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.