Learn More
Cytiva Columnas preenvasadas HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Código de producto. 11603084 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna preempaquetada HiScreen MabSelect
Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe
Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe LX
Columna preempaquetada HiScreen MabSelect Xtra
Ligando:
Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)
Proteína A recombinante (E.coli)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Ligando Tamaño de la unidad
11603084 Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe LX Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli) cada uno
10811291 Columna preempaquetada HiScreen MabSelect Proteína A recombinante (E.coli) cada uno
10049569 Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli) cada uno
10039569 Columna preempaquetada HiScreen MabSelect Xtra Proteína A recombinante (E.coli) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11603084 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547415
 Artículo restringido
En stock
Designed for method optimization and parameter screening for capture of monoclonal antibodies. Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Prepacked Columns come ready-to-use for convenience.
  • Columnas listas para usar para un desarrollo de procesos cómodo
  • Matriz de agarosa rígida y muy entrecruzada
  • La altura del lecho de 10 cm está diseñada para permitir la optimización del método y detección de parámetros
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • El volumen de lecho pequeño (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y una muestra/tampón mínima de consumo
  • Resultados reproducibles, ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio de cromatografía utilizando la misma velocidad de fluido lineal
MabSelect
  • Para la captura de MAbs de grandes volúmenes de muestra
  • Preenvasado con medios derivados de la proteína A.
  • Compatible con caudales altos y alta presión al escalar
MabSelect Xtra
  • La mayor capacidad de unión permite la purificación de MAbs a partir de materias primas de expresión de alto nivel.
  • También optimizado para proteínas de fusión FC
  • Muy baja, unión inespecífica debido a la alta selectividad de ligando y a la hidrofilicidad de la matriz
  • Preenvasado con medios derivados de la proteína A.
MabSelect SuRe (resistencia superior) y MabSelect SuRe (resistencia superior) LX
  • Con un ligando de proteína A recombinante nuevo, tolerante a los álcalis, que proporciona mayor estabilidad y permite el uso de hidróxido de sodio de 0,1 a 0,5 M para la limpieza in situ (CIP)
  • Mayor resistencia a la proteasa, lo que resulta en una menor fuga de ligando
  • Alta capacidad de unión a proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol
Tipo de columna HiScreen MabSelect SuRe LX Prepacked Column
Incluye Stoppers at the inlet and outlet
Tamaño del kit 1 x 4.7 mL
Soporte de cama Filter
Diámetro interior (imperial) 0.3 in.
Capacidad de unión ∼60 mg Human IgG
Diámetro interior (métrico) 7.7 mm
Tipo de producto Columna preempaquetada HiScreen MabSelect SuRe LX
Altura del lecho (imperial) 3.93 in.
Altura del lecho (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Designed for method optimization and parameter screening for capture of monoclonal antibodies
Ligando Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)
Método de acoplamiento de ligando Epoxy Activation
Material Polypropylene
Tamaño de partículas 85 μm
Presión máxima 3 bar
pH 3 to 12
Requisitos de almacenamiento 2° to 8°C
Formato Column
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen MabSelect SuRe LX
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.