Learn More
Cytiva Columna MabSelect Prisma HiScreen
Código de producto. 15893965 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 4,7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15893965 1 x 4,7 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15893965 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17549815
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Columna de proteína A
Esta columna está preempaquetada con resina de cromatografía de proteína A MabSelect PrismA mejorada con una matriz de base de agarosa de alto flujo optimizada y un ligando genéticamente modificado derivado de la proteína A, lo que permite una limpieza eficaz entre ciclos de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 4,7 mL
Caudal <500 cm/h
Presión máx. de funcionamiento 3 bar (0,3 MPa, 44 psi)
Cantidad 1 x 4,7 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Tipo Columna preempacada
Capacidad de unión ∽ 80 mg de IgG humana/ml de resina con un tiempo de residencia de 6 minutos.
∽ 40 mg de IgG humana/ml de resina con un tiempo de residencia de 2 minutos.
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P502-Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.