Descripción
- IXSelect es una resina de alto rendimiento diseñada específicamente para la purificación de objetivos de factor IX a partir de flujos de alimentación recombinantes.
- La altura del lecho 10 cm de las columnas HiScreen está diseñada para permitir la optimización del método y la detección de parámetros.
- Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm.
- El pequeño volumen de lecho proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones.
- Los resultados son reproducibles y ampliables a columnas BioProcess empaquetadas con la misma resina de cromatografía si se utiliza la misma velocidad lineal del fluido.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 de 4,7 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Afinidad específica del grupo |
| Altura del lecho (métrico) | 10 cm |
| Cantidad de embalaje | 4,7 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiScreen IXselect
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?