Descripción
A medida que aumenta la diversidad de variantes de anticuerpos, también aumenta la necesidad de resinas cromatográficas que puedan capturar y purificar estas variantes. Como alternativa a la proteína A, se puede utilizar resina de proteína L para capturar anticuerpos Fab, anticuerpos biespecíficos y otras moléculas que contienen variantes kappa de la cadena ligera variable (VL). La proteína L se une a los subtipos 1, 3 y 4 de la cadena ligera kappa humana y al subtipo 1 de la cadena ligera kappa de ratón.
Ligando de proteína L rediseñado MabSelect™ La resina de proteína VL L mostró un aumento de dos veces en la capacidad de unión en comparación con Cytiva™ Capto™ Resina de cromatografía L. Esta mayor capacidad proporciona ventajas de productividad en la investigación y la biofabricación.
- Un ligando de proteína L rediseñado captura anticuerpos Fab, biespecíficos y otras variantes que contienen una cadena ligera kappa con alta capacidad de unión y estabilidad alcalina mejorada.
- Alta capacidad de unión dinámica para una captura eficiente de moléculas objetivo
- Estable cuando se limpia con NaOH 0,1 M, lo que reduce el riesgo de incidentes de carga biológica.
- Proporciona una buena resolución para las impurezas relacionadas con el producto en la captura de anticuerpos biespecíficos.
- Conveniente para la optimización de métodos y la selección de parámetros gracias a la altura del lecho de 10 cm para el desarrollo eficiente del proceso de cromatografía.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7.7 mm |
| Caudal | <300 cm/hr. |
| Presión máx. de funcionamiento | 3 bar |
| Tamaño de partículas | 60 μm |
| Línea de productos | HiScreen MabSelect |
| Cantidad | 1 columna |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de afinidad de anticuerpos |
| Objetivo | Anticuerpo |
| Tipo | Columna preempacada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- HiScreen MabSelect VL
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol