Learn More
Cytiva Columnas HiScreen Capto L ™
Código de producto. 12661206 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4,7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12661206 4,7 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12661206 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547814
Las columnas HiScreen Capto L están preempaquetadas con Capto L, un medio de cromatografía de afinidad (resina) para la captura de anticuerpos y fragmentos de anticuerpos como fragmentos de Fab, scFv y Dabs.
Las columnas HiScreen Capto L forman parte de la plataforma de desarrollo de procesos disponible en Cytiva.
  • Columnas preempaquetadas y listas para usar para optimizar el desarrollo de procesos.
  • La altura del lecho 10 cm de las columnas HiScreen está diseñada para permitir la optimización del método y la detección de parámetros.
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm.
  • El pequeño volumen de lecho (4,7 ml) proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestra/tampón.
  • Resultados reproducibles, escalables a columnas BioProcess empaquetadas con el mismo medio utilizando la misma velocidad lineal de fluido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal <500 cm/h
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 2 a 10
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada y rígida
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 85 μm
Cantidad 4,7 mL
Para utilizar con (aplicación) Optimización y detección de parámetros
Tipo Agarosa
Tipo de ligando Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos
compliance-icons
Nombre del producto
  • hiscreen capto L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol