Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Core 400
Código de producto. 15938862 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15938862 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15938862 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17372410
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para la purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes
  • Para la purificación intermedia y el pulido de virus y otras biomoléculas grandes (Mr > 350 000) en modo de flujo.
  • Ofrece funcionalidad dual, exclusión de tamaño y cromatografía de unión
  • Una excelente alternativa a las resinas de cromatografía de exclusión (SEC) de tamaño, que normalmente se emplean en las etapas finales de la purificación del virus en fabricación de vacunas.
  • La novedosa tecnología de gránulos permite la captura eficaz de contaminantes mientras que las moléculas objetivo se recogen en el flujo.
  • Purificación a pequeña escala, desarrollo de procesos y ampliación de forma cómoda
  • Optimización directa gracias a la cromatografía de flujo y un rendimiento sólido
  • Mejora significativa de la productividad y mayores caudales en comparación con los métodos de filtración en geles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7,7 mm
Caudal De 0,8 a 3,9 ml/min
Para utilizar con Purificación intermedia y pulido de virus y biomoléculas grandes
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 8 bares (0,8 Mpa)
Cantidad 1/Paq.
Volumen (métrico) 4,7 mL
Material de embalaje Capto™ Core 400
Tipo de columna HiScreen™
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto Core 400
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.