Learn More
Cytiva Columna de cromatografía multimodal Capto™ Adhere Impres HiScreen™
Código de producto. 15171546 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
40 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15171546 40 μm cada uno
1 options
Código de producto. 15171546 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371520
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Certificado de análisis
Columna lista para usar en la optimización de métodos y en la evaluación de parámetros
  • Preempaquetada con diferentes medios de BioProcess™ para un conveniente desarrollo de los procesos
  • Altura del lecho: 10 cm
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Pequeño volumen de lecho para obtener resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
  • Reduce el coste de las muestras y el consumo de tampones
  • Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
  • Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
  • Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
  • Resultados reproducibles
  • Permite un pulido eficaz de alta resolución de AcM
Evitar el uso de agentes oxidantes y detergentes aniónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Para utilizar con (aplicación) Purificación de AcM
Grupo de intercambio iónico Anión
Presión máxima 43,51 psi
Tamaño de partículas 40 μm
Tipo Columna para cromatografía
Grosor de película 40 μm
Material Polipropileno
Material de embalaje HiScreen
Diámetro interior (métrico) 7,7 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto adhere ImpRes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.