Learn More
Cytiva Columnas HiScale™ envasadas con resinas Superdex™ Increase o Superose™ Increase
Código de producto. 15958872 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de embalaje:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volumen (métrico):
3,2 ml
8,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de embalaje Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15958872 Superdex 75 Increase 8,5 mL cada uno
15948872 Superdex 75 Increase 3,2 ml cada uno
15928872 Superdex 200 Increase 3,2 ml cada uno
15938872 Superdex 200 Increase 8,5 mL cada uno
15908872 Superose 6 Increase 3,2 ml cada uno
15918872 Superose 6 Increase 8,5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15958872 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29321908
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Similar a la nueva generación Superdex™ Aumentar y Superose™ Columnas de cromatografía de exclusión por aumento de tamaño (SEC), pero para usar con la purificación de volúmenes más grandes de hasta 8,5 ml
  • Columnas de SEC de alta resolución
  • El pequeño tamaño de las partículas y la estrecha distribución de los tamaños de partículas de la resina envasada garantizan una proteína muy pura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 26 mm
Para utilizar con Cromatografía de exclusión por tamaños (SEC)
Longitud (métrico) 400 mm
Presión máxima 2 MPa
Tamaño de partículas 9 μm
Cantidad 1 unidad
Fase estacionaria Superdex 75 Increase
Línea de productos HiScale
Volumen (métrico) 8,5 mL
Material de embalaje Superdex 75 Increase
Fase Size Exclusion
Técnica SEC
Tipo de producto Columna
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 75 Increase HiScale 26/40
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol