Learn More
Cytiva Columnas HiScale™ envasadas con resinas Superdex™ Increase o Superose™ Increase
Código de producto. 15948872 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Material de embalaje:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volumen (métrico):
3,2 ml
8,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de embalaje Volumen (métrico) unitSize
15948872 Superdex 75 Increase 3,2 ml cada uno
15958872 Superdex 75 Increase 8,5 mL cada uno
15928872 Superdex 200 Increase 3,2 ml cada uno
15938872 Superdex 200 Increase 8,5 mL cada uno
15908872 Superose 6 Increase 3,2 ml cada uno
15918872 Superose 6 Increase 8,5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15948872 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29321907
Similar a la nueva generación Superdex™ Aumentar y Superose™ Columnas de cromatografía de exclusión por aumento de tamaño (SEC), pero para usar con la purificación de volúmenes más grandes de hasta 8,5 ml
  • Columnas de SEC de alta resolución
  • El pequeño tamaño de las partículas y la estrecha distribución de los tamaños de partículas de la resina envasada garantizan una proteína muy pura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Cromatografía de exclusión por tamaños (SEC)
Presión máxima 2 MPa
Cantidad 1 unidad
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Volumen (métrico) 3,2 ml
Dimensiones 16 x 400 mm
Material de embalaje Superdex 75 Increase
Tipo Columna
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 75 Increase HiScale 16/40
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.