Learn More
Cytiva Columnas de cromatografía HiScale™
Código de producto. 17682165 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
17682165 20 μm cada uno
1 options
Código de producto. 17682165 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29360550
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Columnas de cromatografía HiScale™ 10/40: columnas de cromatografía vacías y fáciles de empaquetar que se utilizan para cromatografía en columna de presión media a alta de hasta 20 bar (290 psi).
  • Las columnas de cromatografía vacías HiScale™ son una familia de columnas estables a la presión y fáciles de empaquetar para cromatografía líquida de media a alta presión mediante un sistema de cromatografía.
    • Fácil de empaquetar: práctica escala de medición de columnas, mecanismo de émbolo no giratorio y componentes diseñados ergonómicamente para facilitar el ajuste durante el embalaje de columnas
    • Estable a la presión: construido para soportar presiones de hasta 20 bar (2 MPa, 290 psi) para compatibilidad con resinas BioProcess™ modernas
    • Versátil: los adaptadores duales y la capacidad de compresión axial permiten una amplia gama de alturas de cama y protocolos de relleno de columna
    • Variedad de dimensiones de columna: elija entre 10, 16, 26 o 50 mm de diámetro interior y 200 mm o 400 mm de longitud para acomodar volúmenes de lecho de hasta 785 ml
    • Escalable: la gama de columnas HiScale™ está diseñada para facilitar un escalado de procesos sólido, así como una reducción de escala precisa y rentable para aplicaciones como los estudios de eliminación de virus
    • Alta flexibilidad: equipada con dos adaptadores que permiten una amplia gama de alturas de lecho.
  • ¿Qué incluye cada paquete de cromatografía de columnas HiScale™?
    • Cada columna HiScale™ se suministra con un tubo de columna, tubo de protección externo, dos adaptadores, tubos de PEEK y uniones en ambos extremos para facilitar la conexión a válvulas, bombas y monitores. Para HiScale™ 10/40, los conectores se proporcionan en el kit de accesorios incluido en el paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,75 mm
Tipo Columna para cromatografía
Presión máxima 20 bar (2 MPa, 290 psi)
Tamaño de poro 20 μm
Material Vidrio de borosilicato, policarbonato, poliamida (fibra de vidrio reforzada), polímero de etilenpropilendieno (EPDM), polioximetileno (POM), polieteretercetona (PEEK), etilenotrafluoroetileno (ETFE), caucho fluorado, polipropileno y poliamida