Learn More
Cytiva Su SpinTrap™ Columnas giratorias
Produktkod. 11733319 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tipo:
Columna de centrifugación
Kit de columna giratoria
Förpackningsstorlek:
1 litro
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipo unitSize
11733319 Columna de centrifugación paquete de 50
10157094 Kit de columna giratoria 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11733319 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28401353
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Se utiliza para la purificación simple y a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina y la detección rápida de la expresión. Cytiva Life Sciences™ Su SpinTrap™ Las columnas de centrifugación incluyen columnas de centrifugación preenvasadas y de un solo uso.
  • Columnas de centrifugación de un solo uso precargadas con medio de alto rendimiento Ni Sepharose que se carga previamente con iones de níquel; fugas de iones insignificantes
  • Un ciclo en una microcentrífuga estándar tarda aproximadamente 10 minutos
  • Produce hasta 750 μg de proteína purificada por columna
  • Permite la purificación directa de lisados celulares aclarados y no clarificados
  • También es útil para la detección de grandes cantidades de lisados bacterianos en pequeña escala
  • La opción de kit contiene tampón, lo que permite purificaciones rápidas y cómodas sin necesidad de un paso de preparación del tampón que requiere mucho tiempo
Características del medio:
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Estable (a largo plazo) en el intervalo de pH de 3 a 12
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
Beställningsinfo
El kit (28-9321-71) contiene 50 columnas y un paquete de His Buffer Kit (2 x 100 ml de solución madre de fosfato 8X, pH 7,4, y 100 ml de imidazol 2 M de alta pureza, pH 7,4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volumen del lecho 100 μl
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Cantidad 1 paquete suyo SpinTrap Columnas giratorias (50 x 100)μL)
Tipo Columna de centrifugación
Volumen de muestra 600 μl
compliance-icons
Produktbeteckning
  • His SpinTrap, 50 columns
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Faroangivelser
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.