Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de Ni His Mag Sepharose™
Código de producto. 11545804 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
100 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
5 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11545804 10 x 1 mL 10 ml
11540894 5 x 1 ml 5 PCS
17296876 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11545804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28979917
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para la purificación/detección eficiente y a pequeña escala de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni Las partículas magnéticas gránulos permiten la purificación a pequeña esca
Junto con MagRack 6, una herramienta de separación para la manipulación de gránulos en tubos de microcentrífuga; se pueden procesar hasta seis muestras en paralelo. Para lograr un mayor rendimiento, se pueden evaluar grandes cantidades de muestras en paralelo en un dispositivo robótico.
  • Purificación a pequeña escala de alta capacidad de proteínas marcadas con histidina de diferentes fuentes
  • Alta pureza y producción
  • Evaluación sencilla en paralelo de proteínas marcadas con histidina con una alta repetibilidad
  • Capacidad de ampliación: captura sencilla de proteínas marcadas con histidina a partir de volúmenes pequeños o grandes de muestras (escala baja de microlitros a mililitros)
Información de órdenes
1 ml de pulpa de medio es suficiente para cinco ciclos de purificación de acuerdo con el protocolo recomendado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión 50 mg de proteína etiquetada con histidina/ml de medio
Cantidad 10 x 1 mL