Descripción
Por lo tanto, las muestras que normalmente causan el desbroce de iones metálicos se pueden añadir al medio con capacidad de unión de proteínas retenida y sin pretratamiento.
- His Mag Sepharose excel es un medio magnético IMAC precargado con iones de níquel que están muy fuertemente ligados a un ligando quelante.
- El medio permite un flujo de trabajo eficiente y simplificado para la captura, purificación y detección reproducible de proteínas marcadas con histidina.
- Simplifique la purificación a pequeña escala y el cribado de expresión de proteínas marcadas con histidina secretadas en cultivos celulares eucarióticos.
- Purifique proteínas marcadas con histidina directamente a partir de muestras que contengan agentes de extracción de iones metálicos y ahorre tiempo y esfuerzo.
- Aumente el rendimiento de la proteína objetivo y disminuya la degradación mediante una manipulación reducida y simplificada de las muestras.
- Cribado de proteínas marcadas con histidina en paralelo con alta reproducibilidad y resultados fiables.
- Capture la proteína marcada con histidina de diferentes volúmenes de muestra de la escala de mililitros baja a alta.
- Simplifique el manejo usando gránulos magnéticas visibles y densas a base de Sepharose.
- Las proteínas se expresan y secretan en sobrenadantes de cultivo celular de células eucariotas como células de insectos o células de ovario de hámster chino (CHO).
- La alta densidad de los gránulos permite una rápida captura por parte de dispositivos magnéticos, mientras que la visibilidad de los gránulos garantiza la recogida fiable de las proteínas enlazadas marcadas con histidina durante el procedimiento de purificación.
- La matriz base se basa en el medio Sepharose con magnetita incorporada.
- His Mag Sepharose está disponible como 10 % de pulpa media en tres tamaños de paquete diferentes (2 × 1 ml, 5 × 1 ml, y 10 × 1 ml) y puede usarse junto con diferentes tubos de ensayo y gradillas magnéticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 2 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa esférica muy entrecruzada, incluida la magnetita |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tamaño de partículas | 63 μm |
| Cantidad | 10 x 1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para simplificar la purificación y el cribado a pequeña escala de proteínas marcadas con His secretadas en cultivos de células eucariotas, se utiliza para investigaciones de estudios funcionales y estructurales en el ámbito académico, institutos y en la industria farmacéutica. |
| Tipo | Medio cromatográfico |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene Nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.