Learn More
Cytiva His GraviTrap™ TALON™
Código de producto. 12664506 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
12664506 1 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 12664506 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29000594
 Artículo restringido
En stock
Ofrece una selectividad diferente a la de los medios cargados con níquel
Columna de flujo por gravedad preempaquetada para una puricicación cómoda y manual de proteínas marcadas con histidina
Especificaciones:
  • Ligando - Cobalto-IMAC Superflow TALON
  • Matriz - Agarosa entrecruzada, 6 %
  • Tamaño de partícula: 60 μm-160 μm
  • Capacidad de unión/ml: hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 3 a 12
  • DI de la columna 15 mm
  • Material [hardware de columna]: polipropileno (PP)
  • Material [soporte de lecho]: polietileno (PE)
  • Tamaño completo del paquete: 10
  • Volumen del lecho: TALON Superflow/columna de 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 ml
Estabilidad Estable en los sistemas de tampón más utilizados
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación cómoda y manual de proteínas etiquetadas con histidina
Requisitos de almacenamiento 4°C a 8°C
Capacidad de unión Hasta 15 mg de proteína marcada con histidina
Diámetro interior (imperial) 0,59 in
Tipo de producto Columna His GraviTrap Talon preempaquetada
Diámetro interior (métrico) 1,5 cm
Tamaño de partículas 60 a 160 μm
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Volumen del lecho (métrico) 1 ml
Tipo de ligando Talon Superflow Cobalto-IMAC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • his gravitrap talon columns
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol