Learn More
Cytiva Columnas His GraviTrap™
Código de producto. 11564865 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564865 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 11564865 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11003399
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para la purificación de proteínas marcadas con histidina mediante flujo por gravedad. Las columnas His GraviTrap™ permiten una purificación rápida y sencilla.
  • Preempaquetado con medio 6 Fast Flow Ni Sepharose y listo para uso
  • Permite la purificación directa de lisados celulares aclarados y no aclarados
  • Capacidad de unión de proteínas aproximadamente 40 mg de proteína/columna marcada con histidina
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,59 in
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Descripción His GraviTrap es una columna preempaquetada de un solo uso para la purificación de proteínas marcadas con histidina por cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC). La columna proporciona purificaciones de flujo por gravedad rápidas y sencil
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tamaño de partículas 45-165 μm
Cantidad 10 x 1 ml
Tipo Columna de flujo por gravedad
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • His GraviTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene nickel. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.