Learn More
Cytiva Kit de tampón His
Código de producto. 10074384 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10074384 Unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 10074384 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11003400
 Artículo restringido
En stock
Includes
Solución madre de fosfato 8X (pH 7.4), 2 x 100 ml; 2 M de imidizol (pH 7.4), 100 ml
Purifique proteínas marcadas con histidina bajo condiciones nativas. El kit de tampón His consta de soluciones madre de tampón prefabricadas y prácticas que se han optimizado para la purificación de proteínas marcadas con histidina.
  • Tampones de alta calidad con absorbancia mínima a 280 nm
  • Protocolos optimizados para columnas His GraviTrap, His SpinTrap, His MultiTrap HP, His MultiTrap FF y HisTrap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kit de tampón His
Cantidad Unidad
Incluye Solución madre de 2 x 100 ml de fosfato 8x (pH 7,4), 100 ml de imidazol de 2 M altamente puro (pH 7,4), instrucciones de uso
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • His Buffer Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico..
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 15% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.