Learn More
Cytiva Colmna HiPrep™ SP HP 16/10
Código de producto. 14881601 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
14881601 20 mL cada uno
1 options
Código de producto. 14881601 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29018183
 Artículo restringido
En stock
Proporcionan separaciones rápidas y preparativas de proteínas y otras biomoléculas
  • Intercambiador de cationes resistente diseñado para separaciones de cromatografía de intercambio iónico preparativo
  • La agarosa altamente entrecruzada proporciona una excelente estabilidad química y física
  • El diseño delgado y moderno permite un manejo y una conexión sencillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiPrep SP CV 16/10
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal De 1 a 5 ml/min
Para utilizar con (aplicación) HiPrep SP HP 16/10 es un potente intercambiador de cationes diseñado para separaciones preparativas de cromatografía de intercambio iónico. Esta columna de 20 ml está preempaquetada con resina de cromatografía de alto rendimiento SP Sepharose. La resina se encuentra en una partícula rígida y altamente entrecruzada
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep SP HP 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.