Descripción
- Columna preempaquetada de intercambiador de cationes fuerte para la captura inicial de proteínas y otras biomoléculas con cromatografía IEX
- Compatible con configuraciones simples basadas en bombas y otros sistemas de cromatografía tales como el diseño AKTA
- Optimizado para separaciones fiables y reproducibles
- Alta capacidad de carga y purificaciones rápidas
- Rápida captura inicial de proteínas del material inicial
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HiPrep SP FF 16/10 |
| Diámetro interior de la columna (imperial) | 0,6 in |
| Caudal | De 2 a 10 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | HiPrep SP FF es una potente columna de cromatografía de intercambio catiónico fuerte de 20 ml para la purificación de proteínas a pequeña escala. |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Cantidad | 20 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HiPrep SP FF 16/10
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.