Learn More
Beschreibung
- Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
- Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
Diseñado para la purificación de anticuerpos, proteínas
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | Cada uno |
| Caudal | <1,3 ml/min. |
| Tamaño de partículas | 25-75 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas AKTA™ de baja a media presión |
| Volumen del lecho | 320 ml |
| Tipo de producto | Sephacryl Columna de RR.HH. |
| Diámetro interior (métrico) | 2,6cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida |
| Altura (imperial) | 23,62 in |
| Altura (métrico) | 60 cm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-200 HR
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?