Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR
Código de producto. 10369334 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Volumen del lecho:
120 ml
320 ml
Diámetro interior (métrico):
1,6cm
2,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) unitSize
10369334 <1,3 ml/min. 320 ml 2,6cm cada uno
10146364 <0,5 ml/min. 120 ml 1,6cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10369334 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17119401
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
  • Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
  • Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
Diseñado para separar péptidos y proteínas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal <1,3 ml/min.
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión
Volumen del lecho 320 ml
Tipo de producto Sephacryl Columna de RR.HH.
Diámetro interior (métrico) 2,6cm
Para utilizar con (aplicación) Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida
Altura (imperial) 23,62 in
Altura (métrico) 60 cm
Material Polipropileno
Presión máxima 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Péptidos y proteínas pequeñas
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.