Learn More
Cytiva Columnas de filtración en gel preempaquetadas HiPrep™ Sephacryl HR™
Código de producto. 11330292 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Volumen del lecho:
120 ml
320 ml
Diámetro interior (métrico):
1,6cm
2,6cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11330292 <0,5 ml/min. 120 ml 1,6cm cada uno
11350292 <1,3 ml/min. 120 ml 1,6cm cada uno
11360292 <0,5 ml/min. 320 ml 2,6cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11330292 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28935604
 Artículo restringido
En stock
Para la purificación de proteínas reproducibles, separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos
Ayuda en la separación preparativa de biomoléculas de hasta 5 ml (para columnas de 16 mm de diámetro interior). y 13 ml (para columna de 26 mm de diámetro interior).
  • Proporciona una recuperación máxima y una adsorción mínima no específica con productos químicos a largo plazo y estabilidad física
  • Columnas preempacadas para usar con AKTAdesign™ u otros sistemas de cromatografía bombeada
  • Disponible en dos tamaños de columna preenvasados diferentes: 16 x 600 mm (120 ml) y 26 x 60 mm (320 ml)
  • La presión máxima (sobre el lecho empacado durante el funcionamiento) es de 1,5 bar (22 psi)
Medios    
  • Tamaño medio de partícula: 50 μµm
  • Matriz: Alil dextrano y N, N'-metilenbisacrilamida
  • Rango de trabajo de estabilidad de pH: 3 a 11
  • Rango de limpieza de estabilidad de pH: 2 a 13
  • Estabilidad química: todos los tampones de uso común, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M ácido acético, 8 M urea, 6 M guanidina HCl, 1 % SDS, 20 % etanol, 30 % propanol, 30 % acetonitrilo (probado a 40 °C durante una semana), 0,5 M NaOH (solo para limpieza in situ)
  • Especificación de presión/flujo: > 125 cm/h, 100 kPa, XK 50/30, altura del lecho 15 cm
Columna
  • Material (soporte de la cama): Polimetilmetacrilato
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
  • Medio:
  • Fraccionamiento [Mr] proteínas globulares: 2 x 104 -8 x 106
  • Límite de exclusión [Mr] (proteínas globulares):≈ 9 x 106 (9000 kDa)
  • Rango de fraccionamiento [Mr] Límite de exclusión de ADN: 271 pb
  • Fraccionamiento [Mr] Dextranos: 1 x 104 -2 x 106
HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
  • Medio:
  • Límite de exclusión para dextranos: 100 x 106
  • Rango de fraccionamiento [Mr] Límite de exclusión de ADN: 1078 pb
  • Fraccionamiento [Sr.] Dextranos: 4 x 104 -2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Cada uno
Caudal <0,5 ml/min.
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión o sistemas de cromatografía bombeada
Volumen del lecho 120 ml
Tipo de producto Sephacryl Columna de filtración en gel preenvasada HR
Diámetro interior (métrico) 1,6cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas reproducibles, separación de polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas y pequeños plasmidos.
Altura (imperial) 23,62 in
Altura (métrico) 60 cm
Material Polipropileno
Presión máxima 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Intervalo de pH De 3 a 11
Tipo de soporte Dextrano de alilo N,N’-metilenobisacrilamida
Tipo de muestra Polisacáridos, macromoléculas con estructuras extendidas e incluso pequeños plásmidos
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol