Learn More
Cytiva Columna HiPrep™ Q XL 16/10
Código de producto. 10489764 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10489764 20 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10489764 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28936538
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan separaciones rápidas y preparativas de proteínas y otras biomoléculas
  • Columna preempaquetada de intercambiador de aniones fuerte para la captura inicial de proteínas y otras biomoléculas con cromatografía IEX
  • Compatible con configuraciones simples basadas en bombas y otros sistemas de cromatografía tales como el diseño AKTA
  • Optimizado para separaciones fiables y reproducibles
  • Alta capacidad de carga y purificaciones rápidas
  • Rápida captura inicial de proteínas del material inicial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiPrep Q XL 16/10
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal De 2 a 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) HiPrep SP XL 16/10 es un potente intercambiador aniónico preempaquetado con columnas SP Sepharose XL para la captura inicial de proteínas y otras biomoléculas con cromatografía de intercambio iónico (IEX).
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep Q XL 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.