Learn More
Cytiva Columna de flujo rápido HiPrep™ Q 16/10
Código de producto. 10491465 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10491465 20 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10491465 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28936543
 Artículo restringido
En stock
Proporcionan separaciones rápidas y preparativas de proteínas y otras biomoléculas
  • Columna preempaquetada de intercambiador de aniones fuerte para la captura inicial de proteínas y otras biomoléculas con cromatografía IEX
  • Compatible con configuraciones simples basadas en bombas y otros sistemas de cromatografía tales como el diseño AKTA
  • Optimizado para separaciones fiables y reproducibles
  • Alta capacidad de carga y purificaciones rápidas
  • Rápida captura inicial de proteínas del material inicial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HiPrep Q FF 16/10
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,6 in
Caudal De 2 a 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) HiPrep Q FF es un potente intercambiador de aniones preempaquetado con Q Sepharose de flujo rápido, listo para su uso para separaciones rápidas y preparativas de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX).
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep Q FF 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol