Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Código de producto. 11380342 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
5 mL
13 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
11380342 13 mL cada uno
11370342 5 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380342 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28989334
 Artículo restringido
En stock
Includes
Herramienta de desmontaje, pantalla de soporte, anillo de red (10 μm), junta tórica, tapones de cierre e instrucciones
Para cromatografía de filtración de gel preparativo de alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg son columnas XK preempaquetadas.
  • Grado de preparación, columnas XK preempaquetadas
  • Disponible en volúmenes de lecho de 120 o 320 ml.
  • Dimensiones de la cama: 16 × 600 mm o 26 x 600 mm
  • Volumen de muestra: 5 ml o 13 ml
Medio:
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columna:
  • ID de columna: 16 mm o 26 mm
  • Material del tubo: vidrio de borosilicato
  • Porosidad: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de muestra 13 mL
Para utilizar con (aplicación) cromatografía de filtración de gel preparativa de alta resolución
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiLoad 26/600 Superdex 75 pg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol