Learn More
Cytiva Columna HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK
Código de producto. 11389991 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
180 ml
480 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del lecho Tamaño de la unidad
11389991 180 ml cada uno
11380502 480 ml cada uno
11369991 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389991 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 90100137
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Columnas XK preempaquetadas diseñadas para cromatografía de filtración en gel preparativa de alta resolución.
HiLoad™ Superdex™ Las columnas XK de grado preparativo 200 están preenvasadas y están diseñadas para cromatografía de filtración en gel preparativa de alta resolución. La columna es una excelente elección para separar MAbs de dímeros y contaminantes.
  • Alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación.
  • Alto rendimiento a altos caudales.
  • Las separaciones se pueden escalar hasta niveles de producción.
  • Preempaquetada para mayor comodidad y reproducibilidad.
  • 1/16” Accesorios para conexiones convenientes a los sistemas de diseño ÄKTA.
Superdex™ El grado de preparación (pg) se produce mediante la unión covalente de dextrano a agarosa altamente reticulada. Las propiedades de separación de estas resinas están determinadas por el componente de dextrano. Las curvas de selectividad pronunciadas proporcionan un excelente poder de resolución para péptidos y proteínas en los rangos de peso molecular, M r   <10 000 (Superdex™ 30 pg), Sr  3 000 a 70 000 (Superdex™ 75 pg) y M r  10 000 600 000 (Superdex™ 200 págs.). La resina combina una alta resistencia mecánica con una alta hidrofilicidad, lo que permite caudales elevados e interacciones no específicas mínimas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Caudal Entre 10 y 50 cm/h.
Tamaño de partículas 24-44 μm
Volumen del lecho 180 ml
Tipo de producto Superdex Columna preempacada
Diámetro interior (métrico) 16mm
Altura (métrico) 900 mm
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 3 bares
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Compuesto de agarosa y dextrano entrecruzado
Incluye Herramienta de desmontaje, rejilla de soporte, anillo de red (10 μm), anillo tórico, tapones de tope e instrucciones.
Contenido y almacenamiento 4 a 30 °C, etanol al 20 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Superdex 200 prep grade, XK 16/100, 90-95 cm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol