Descripción
HiLoad™ Superdex™ Las columnas XK de grado preparativo 200 están preenvasadas y están diseñadas para cromatografía de filtración en gel preparativa de alta resolución. La columna es una excelente elección para separar MAbs de dímeros y contaminantes.
- Alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación.
- Alto rendimiento a altos caudales.
- Las separaciones se pueden escalar hasta niveles de producción.
- Preempaquetada para mayor comodidad y reproducibilidad.
- 1/16” Accesorios para conexiones convenientes a los sistemas de diseño ÄKTA.
Superdex™ El grado de preparación (pg) se produce mediante la unión covalente de dextrano a agarosa altamente reticulada. Las propiedades de separación de estas resinas están determinadas por el componente de dextrano. Las curvas de selectividad pronunciadas proporcionan un excelente poder de resolución para péptidos y proteínas en los rangos de peso molecular, M r <10 000 (Superdex™ 30 pg), Sr 3 000 a 70 000 (Superdex™ 75 pg) y M r 10 000 600 000 (Superdex™ 200 págs.). La resina combina una alta resistencia mecánica con una alta hidrofilicidad, lo que permite caudales elevados e interacciones no específicas mínimas.
Especificaciones
Tekniske data
| Volumen del lecho | 480 ml |
| Tipo de producto | HiLoad Superdex |
| Material | Columna de vidrio de borosilicato |
| Contenido y almacenamiento | 4 a 30 °C, etanol al 20 % |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.