Learn More
Cytiva Columna SEC preparativa HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade
Código de producto. 16022082 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16022082 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16022082 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29323952
 Artículo restringido
En stock
Una columna SEC preempaquetada para la purificación de alta resolución de biomoléculas grandes y complejos de proteínas con volúmenes de muestra de hasta 5 ml
  • Compatible con una bomba independiente o un sistema de cromatografía
  • La purificación es posible en un rango excepcionalmente amplio de peso molecular
  • Las separaciones se pueden ampliar utilizando Superose™ 6 Resina de grado de preparación
  • La resina proporciona separaciones de buena resolución de proteínas y otras biomoléculas según tamaño
  • Accesorios (1/16 in) para conexión directa a sistemas ÄKTA y otros sistemas de cromatografía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Caudal 1,6 mL/min
Volumen del lecho 120 mL
Tipo de producto Superose Columna preempacada
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de exclusión por tamaños (SEC)
Altura (métrico) 600 mm
Tipo de muestra <5 ml
Incluye Herramienta de desmontaje, anillo de red (10 μm), tapones de tope, junta tórica, pantalla de soporte e instrucciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 4°C y 30°C
Fase estacionaria Resina Superose™ 6 Prep Grade (pg)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiLoad 16/600 Superose 6 pg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol