Learn More
Cytiva Columna preempaquetada 30 pg 16/600 Superdex™ HiLoad™
Código de producto. 11350342 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11350342 16 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11350342 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28989331
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Includes
Herramienta de desmontaje, rejilla de soporte, anillo de red (10 μ m), anillo tórico, tapones de tope e instrucciones.
Diseñado para la separación de péptidos por cromatografía de filtración en gel preparativa de alta resolución
  • Columnas XK preempaquetadas
  • Conectores de 1/16 pulgadas para conexiones cómodas a sistemas de diseño KTA
  • Alta resolución con tiempos de ejecución cortos y buena recuperación
  • Alto rendimiento a altos caudales
  • Las separaciones se pueden escalar hasta niveles de producción
  • Preempaquetado para mayor comodidad y reproducibilidad
  • Se produce mediante enlaces covalentes de dextrano a agarosa altamente entrecruzada
  • Las propiedades de separación de estos medios están determinadas por el dextrano componente
  • El medio BioProcess combina una alta resistencia mecánica con una alta hidrofilicidad, lo que permite caudales elevados e interacciones no específicas mínimas
  • Presión máxima: 42 psi
  • Dimensiones del lecho: 16 × 600 mm
  • Caudal: <1,0 ml/min
  • Volumen del lecho: 120 ml
  • Velocidad del flujo: De 10 a 50 cm/h
  • Volumen de la muestra: 5 ml
  • Placas teóricas: >13000m-1
  • Tamaño de paquete completo: 1 × 120 ml
Medios
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
  • Limpieza de estabilidad de pH: De 1 a 14
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
Columna
  • Material (tubo de columna): vidrio de borosilicato
  • Porosidad: 10 μm
  • Soporte de lecho: red
  • Material (soporte de lecho): polipropileno (PP) (fibra de vidrio reforzada), poliamida (PA)
  • Material (hardware de columna): vidrio de borosilicato, poliamida, caucho fluorado, etileno propileno
  • dieno (EPDM), ETFE, superpolioximetileno
  • Diámetro interno de salida: 0,8mm (0,031 in)
  • DI de columna: 16 mm (0,62 pulgadas)
  • Diámetro interno de entrada: 0,8mm (0,031 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medios de cromatografía de exclusión de tamaño Superdex 30 PG preempaquetados en columna HiLoad 26/600
Diámetro (métrico) 16 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.