Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg
Código de producto. 11397490 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
<5 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
11397490 <5 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11397490 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28989335
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • Herramienta de desmontaje
  • Pantalla de soporte
  • Anillo de red (10 μm)
  • Junta tórica
  • Tapones de tope
  • Instrucciones
Se utiliza para separar anticuerpos monoclonales (mAb) de dimeros y contaminantes Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg es perfecta para cromatografía preparativa de filtración en gel de alta resolución.
El grado de preparación Superdex (pg) se produce mediante enlaces covalentes de dextrano a agarosa altamente entrecruzada. El componente de dextrano determinó las propiedades de separación de estos materiales. Las curvas de selectividad empinadas dan poder de resolución de gppd para péptidos y proteínas en el intervalo de peso molecular Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg).
  • Se utiliza para separar anticuerpos monoclonales (mAb) de dimeros y contaminantes
  • Tiempos de ejecución cortos con alta recuperación
  • El medio combina una alta resistencia mecánica con una alta hidrofilicidad, lo que permite caudales elevados e interacciones no específicas mínimas
  • Las separaciones se pueden escalar hasta niveles de producción
  • Conexiones de 0,06 in para conectar con sistemas de diseño AKTA
  • Placas teóricas: > 13 000 m-1
  • Caudal: <1,6 ml/min
  • Presión máx (sobre el lecho de relleno durante el funcionamiento): 3 bar [0,3 MPa] (42 psi)
  • Medios
  • Tamaño medio de partícula: 34 μm
  • Matriz: compuesto esféricos de dextrano y agarosa entrecruzado
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
  • Intervalo de limpieza de estabilidad de pH: Desde 2 hasta 14
  • Proteínas globulares de intervalo de fraccionamiento [Mr]: 1 × 104-6 × 105
  • Dextranos de fraccionamiento [Mr]: 1 × 103-1 × 105
  • Vida útil desde la fecha de fabricación: 5 años
  • Estabilidad química: todos los tampones de uso común, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M ácido acético, 8 M urea, 6 M guanidina HCl, 1 % SDS, 70 % etanol, 30 % isopropanol, 30 % acetonitrilo
  • Columna
  • DI de columna: 0,62 in (16mm)
  • Diámetro interno de entrada: 0,031 in (0,8 mm)
  • Diámetro interno de salida: 0,031 in (0,8 mm)
  • Estabilidad química: resistente a las soluciones acuosas y disolventes que se utilizan en cromatografía líquida. No es resistente a acetona, cetonas, hidrocarburos clorados, ésteres alifáticos y fenol
  • Hardware de columna hecha de vidrio borosilicato, poliamida, fluoro caucho, etileno-propileno-dieno (EPDM), ETFE, superpolioximetileno
  • Tubo de columna de vidrio borosilicato
  • Soporte de lecho de polipropileno (PP) (fibra de vidrio reforzada), poliamida (PA)
  • Porosidad: 10 μm
Debe evitarse: > 10 % NaOH, > 10 % HCl, > 5 % ácido acético y ácidos minerales fuertes
Información de órdenes
HiLoad Las columnas son columnas XK preempaquetadas; Volumen del lecho: 120 ml; Dimensiones de la cama: 0,62 x 23,62 in. (16 x 600 mm); Volumen de muestra: 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de muestra <5 ml
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol