Learn More
Uvex™ Softshell de alta visibilidad 9907-Amarillo
Código de producto. 17289251 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17289251 XXXXXXL cada uno
17209251 Pequeño cada uno
17219251 Medio cada uno
17229251 Grande cada uno
17239251 XL cada uno
17249251 XXL cada uno
17259251 XXXL cada uno
17269251 XXXXL cada uno
17279251 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17289251 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9809617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    129.31€ / paquete de 1
    Ahorro 10.69€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lo único esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la mala visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la uvex colección Protection Flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas softshell con su ajuste óptimo también pueden verse a la luz del día
  • Chaqueta de softshell de alta visibilidad
  • Color: amarillo de advertencia/azul marino
  • Material: 94 % poliéster, 6 % elastano
  • Interior: 100 % poliéster. Chaqueta softshell de moda con ribetes amarillos en las costuras, así como tiras reflectantes en el casco
  • Nuevo corte con ajuste ergonómico, chaqueta de softshell bicolor de alta visibilidad con mangas separables y, por tanto, sirve como chaleco, laminado de forro polar amarillo de advertencia en el interior, cremallera de plástico visible en el centro delantero, 1 bolsillo en el pecho derecho con cremallera, 2 bolsillos laterales de fácil acceso y con cremallera de plástico, mangas separables
  • Mangas con lazo y velcro de ancho ajustable, espalda extendida
  • Certificado conforme a la norma EN ISO 20471 X2 (chaqueta) EN ISO 20471 X1 (chaleco)
  • Tamaños: De S (46/48) a XXL (62/64)
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C (ciclo delicado), no se puede usar cloro, no apto para secadora, planchado: I punto, no apto para limpieza en seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXXXXL
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de alta visibilidad