Learn More
Uvex™ Chaqueta de alta visibilidad 8845-Amarillo
Código de producto. 17299861 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17299861 5X-Grande cada uno
17209871 XXXXXXL cada uno
17289861 XXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17299861 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9861416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    111.85€ / paquete de 1
    Ahorro 9.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lo único esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la mala visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la uvex colección Protection Flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas softshell con su ajuste óptimo también pueden verse a la luz del día
  • Advertencia de alta visibilidad
  • Parka resistente a la intemperie
  • Color: naranja de alta visibilidad / azul marino
  • Material: tejido de la cara: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano, forro y guata: 100 % poliéster
  • Esta parka funcionalmente resistente a la intemperie con reflectores y guata térmica es ideal para la temporada de frío con lluvia y nieve.
  • Cuello con excelente cierre, la capucha se puede enrollar
  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas (según EN 471)
  • Cierre con cremallera frontal oculta de 2 vías con revestimiento de protección para la barbilla
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo para el móvil, bolsillo para lápices y bolsillo interior
  • Insertos de colores en contraste en el hombro y en la parte delantera lateral
  • Dobladillo y cintura ajustables en anchura
  • Forro acolchado y firme con aislamiento térmico con cierre de cremallera de servicio para añadir distintivos
  • Certificado según: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Tamaños: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Instrucciones de cuidado:lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no secar en secadora, no planchar, no apto para limpieza en seco (máx. 25 ciclos de lavado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 5X-Grande
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de alta visibilidad
Grosor 300 g/m²