Learn More
Uvex™ Chaqueta de alta visibilidad 8845-Naranja
Código de producto. 17239871 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17239871 XXXXXXL cada uno
17219871 XXXXL cada uno
17229871 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17239871 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 9861517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    111.85€ / paquete de 1
    Ahorro 9.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Lo esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas de softshell, con su óptimo ajuste, también son visibles a la luz del día
  • Advertencia de alta visibilidad
  • Parka resistente a la intemperie
  • Color: naranja de alta visibilidad / azul marino
  • Material: tejido de la cara: 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano, forro y guata: 100 % poliéster
  • Esta parka funcionalmente resistente a la intemperie con reflectores y guata térmica es ideal para la temporada de frío con lluvia y nieve.
  • Cuello con excelente cierre, la capucha se puede enrollar
  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas (según EN 471)
  • Cierre con cremallera frontal oculta de 2 vías con revestimiento de protección para la barbilla
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo para el móvil, bolsillo para lápices y bolsillo interior
  • Insertos de colores en contraste en el hombro y en la parte delantera lateral
  • Dobladillo y cintura ajustables en anchura
  • Forro acolchado y firme con aislamiento térmico con cierre de cremallera de servicio para añadir distintivos
  • Certificado según: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Tamaños: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Instrucciones de cuidado:lavable a 30 °C (lavado delicado), no usar cloro, no secar en secadora, no planchar, no apto para limpieza en seco (máx. 25 ciclos de lavado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXXXXL
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Naranja
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de alta visibilidad