Descripción
- Velocidad de centrifugación muy alta de hasta 110.000 x g con rotor de ángulo fijo R30AT (30.000 rpm) y rotor oscilante R25ST (25.000 rpm)
- Capacidad máxima de 6 L (con 4 botellas triangulares únicas de 1,5 L o 6 botellas estándar de 1 L)
- LCD en color de alta resolución de 6,5 in con 10 idiomas diferentes
- Operación multilingüe (10 idiomas)
- Rango de temperatura: -20 a 40 °C
- Todos los rotores mantienen 4 °C a la velocidad máxima del rotor
- Detección inmediata de identificación del rotor y sistema de rotor autobloqueante
- Función de gestión de usuarios y documentación
- El sensor de detección de tapas de rotor impide que los rotores giren sin tapas
- Funcionamiento silencioso de menos de 56dB(A) para mejorar tu entorno laboral
- Rotores vendidos por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 x 1500 mL |
| Vel. máx | 30,000 rpm |
| RCF máx. | 110,000 x g |
| Refrigerado | Sí |
| Nivel de ruido | < 56 dBA |
| Sistema de accionamiento | Motor de inducción (inversor) |
| Garantía | 24 meses |
| Requisitos eléctricos | Monofásico |
| Tipo de controlador | Pantalla táctil |
| Dimensiones (Al x An x F) | 708 x 892 x 866 mm |
| Mostrar más |