Learn More
Eppendorf Modelo de centrífuga de alta velocidad CR30NX
Código de producto. 31945148 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
380/400/415 V
Requisitos eléctricos:
Monofásico
Trifásico, de cuatro hilos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
31945148 380/400/415 V Trifásico, de cuatro hilos cada uno
31945333 230 V Monofásico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31945148 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5721300014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La centrifugadora CR30NX de alta velocidad es una solución ideal para laboratorios que requieren velocidad, capacidad y versatilidad excepcionales. Disponible en opciones de configuración de ángulo fijo o cubo oscilante.
  • Velocidad de centrifugación muy alta de hasta 110.000 x g con rotor de ángulo fijo R30AT (30.000 rpm) y rotor oscilante R25ST (25.000 rpm)
  • Capacidad máxima de 6 L (con 4 botellas triangulares únicas de 1,5 L o 6 botellas estándar de 1 L)
  • LCD en color de alta resolución de 6,5 in con 10 idiomas diferentes
  • Operación multilingüe (10 idiomas)
  • Rango de temperatura: -20 a 40 °C
  • Todos los rotores mantienen 4 °C a la velocidad máxima del rotor
  • Detección inmediata de identificación del rotor y sistema de rotor autobloqueante
  • Función de gestión de usuarios y documentación
  • El sensor de detección de tapas de rotor impide que los rotores giren sin tapas
  • Funcionamiento silencioso de menos de 56dB(A) para mejorar tu entorno laboral
  • Rotores vendidos por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 1500 mL
Vel. máx 30,000 rpm
RCF máx. 110,000 x g
Refrigerado Sí
Nivel de ruido < 56 dBA
Sistema de accionamiento Motor de inducción (inversor)
Garantía 24 meses
Requisitos eléctricos Trifásico, de cuatro hilos
Tipo de controlador Pantalla táctil
Dimensiones (Al x An x F) 708 x 892 x 866 mm
Peso neto 310 kg
Memoria para programas 1.000 programas
Rotor Identification Auto-ID instantáneo
Tensión 380/400/415 V
Tipo de producto Centrifugadora de alta velocidad
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +40 °C